Learn More
Oxyde de mercure(II) jaune, ≥ 99,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
59.06€ - 319.54€
Identifiants chimiques
CAS | 21908-53-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HgO |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.59 |
Numéro MDL | MFCD00011045 |
Clé InChI | UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide |
Nom IUPAC | Oxomercure |
SMILES | O=[Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15682080
|
Honeywell-Fluka
221082-5G |
5 g | Bouteille en verre |
63.89€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15662080
|
Honeywell-Fluka
221082-100G |
100 g | Glass Bottle | ||||||
15672080
|
Honeywell-Fluka
221082-500G |
500 g | Bouteille en verre |
319.54€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
21908-53-2 | |
216.59 | |
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomercure |
HgO | |
MFCD00011045 | |
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide | |
O=[Hg] |
Spécification
Mercury(Ii) Oxide Yellow | |
HgO | |
MFCD00011045 | |
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide | |
O=[Hg] | |
216.59 | |
≥99.0% |
21908-53-2 | |
HgO | |
UN1641 | |
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomercure | |
216.59g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Phrase manquante - N15.00950417-P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
H300 + H310 + H330-H373-H410
missing translation for 'dotInformation' : 6,1/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OW8750000