Learn More
Iodure de mercure(II), 99+ %, réactif ACS, rouge, Thermo Scientific Chemicals
39.30€ - 72.16€
Identifiants chimiques
CAS 21908-53-2
Formule moléculaire HgO
Poids moléculaire (g/mol) 216.59
Numéro MDL MFCD00011045
Clé InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nom IUPAC Oxomercure
SMILES O=[Hg]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
12614987
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193510250
25 g Flacon en verre
39.30€
25g
12624987
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193511000
100 g Flacon en verre
72.16€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
21908-53-2
216.59
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
HgO
MFCD00011045
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
Spécification
Mercury(II) oxide
21908-53-2
HgO
MFCD00011045
15,5949
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxomercure
216.59
Réactif ACS
500.0°C
99% min. (Complexometry)
HgO
01,655; 02,267; 04,323; 05,428; 06,360; 07,224; 08,316; 09,293; 11,318; 12,305; 14,204; 15,174
mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
216.59
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel par inhalation.
Mortel en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Retirer/enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
Identifiant produit
  • Mercury(II) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.