Learn More
Solution de nitrate de mercure(II), 0,05 M, Honeywell™
Code produit. 15624160
Click to view available options
Quantité:
1 L
Volumétrique, 0,05 M Hg(NO3)2 (0,1N), pour la détermination du chlorure
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) nitrate solution
CAS 7783-34-8
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2HgN2O7
Formule linéaire Hg(NO3)2
Numéro MDL MFCD00149736
Numéro UN UN3082
Synonyme mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
Clé InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Hg+2]
Nom IUPAC dinitrate de mercure(2+) hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 342.62
CID PubChem 3084029
Poids de la formule 324.6g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05M