Learn More
Nitrate de mercure(II) monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
89.70€ - 420.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-34-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H2HgN2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.62 |
Numéro MDL | MFCD00149736 |
Clé InChI | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 |
CID PubChem | 3084029 |
Nom IUPAC | dinitrate de mercure(2+) hydraté |
SMILES | O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10321261
|
Thermo Scientific Acros
423941000 |
100 g | Flacon en plastique |
89.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10588833
|
Thermo Scientific Acros
423945000 |
500 g | Flacon en plastique |
420.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
7783-34-8 | |
342.62 | |
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N | |
3084029 | |
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H2HgN2O7 | |
MFCD00149736 | |
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 | |
dinitrate de mercure(2+) hydraté |
Spécification
Mercury(II) nitrate monohydrate | |
7783-34-8 | |
Poudre cristalline ou cristaux | |
Hg(NO3)2·H2O | |
03,197; 10,254; 11,317 | |
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 | |
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de mercure(2+) hydraté | |
3084029 | |
≥98.0% | |
4.3 |
77.0°C to 79.0°C | |
Blanc | |
H2HgN2O7 | |
MFCD00149736 | |
14, 5880 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
342.62 | |
342.6 | |
Réactif ACS | |
4.3000g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Déclaration GHS P
Rincer la bouche.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Re
Mention d’avertissement GHS :danger
Recommended Storage : Peut être coloré lors d’une exposition à la lumière
- Mercury(II) nitrate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
RUO – Research Use Only