Learn More
Nitrate de mercure(II) monohydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.36€ - 723.60€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-34-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H2HgN2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.62 |
Numéro MDL | MFCD00149736 |
Clé InChI | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 |
CID PubChem | 3084029 |
Nom IUPAC | mercury(2+) hydrate dinitrate |
SMILES | O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10145080
|
Thermo Scientific Acros
213140500 |
50 g | Flacon en plastique |
51.36€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10115130
|
Thermo Scientific Acros
213142500 |
250 g | Flacon en plastique |
212.06€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195733
|
Thermo Scientific Acros
213140010 |
1 kg | Flacon en plastique |
723.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-34-8 | |
342.62 | |
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N | |
3084029 | |
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H2HgN2O7 | |
MFCD00149736 | |
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 | |
mercury(2+) hydrate dinitrate |
Spécification
Mercury(II) nitrate monohydrate | |
p.a. | |
Blanc | |
98% min. (Complexometry) | |
Hg(NO3)2·H2O | |
03,197; 10,254; 11,317 | |
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 | |
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N | |
mercury(2+) hydrate dinitrate | |
3084029 | |
≥98% | |
4.3000g/mL |
77.0°C to 79.0°C | |
7783-34-8 | |
Poudre cristalline légèrement adhérente. | |
H2HgN2O7 | |
MFCD00149736 | |
14, 5880 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
342.62 | |
342.6 | |
4.3 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Déclaration GHS P
Rincer la bouche.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Re
Mention d’avertissement GHS :danger
- Mercury(II) nitrate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.