Learn More
Iodure de mercure(II), rouge, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10608514
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Formule moléculaire HgI2
Poids moléculaire (g/mol) 454.39
Numéro MDL MFCD00011044
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nom IUPAC diiodomercure
SMILES I[Hg]I
Spécification
Point d’ébullition 354.0°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) iodide, red
Point de fusion 259.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire HgI2
Fieser 02,50; 03,70
Merck Index 15, 5946
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and in solutions of,sodium thiosulfate,potassium iodide or other hot,alkali chloride solutions
Poids de la formule 454.39
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 6.36