Learn More
Iodure de mercure(II), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury(Ii) Iodide |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | HgI2 |
Numéro UN | 1638 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Potassium Iodide solution |
Poids de la formule | 454.4g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mercury(II) iodide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Mercury diiodide