Learn More
Iodure de mercure(II), réactif ACS, rouge, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12307213
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Formule moléculaire HgI2
Poids moléculaire (g/mol) 454.39
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nom IUPAC diiodomercure
SMILES I[Hg]I
Spécification
Point d’ébullition 354.0°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) iodide
Point de fusion 259.0°C
Quantité 500 g
Formule linéaire HgI2
Fieser 02,50; 03,7
Merck Index 15,5946
Informations sur la solubilité (In potassium iodide soln.) Passes test
Poids de la formule 454.39
Qualité Réactif ACS