Learn More
Chlorure de mercure(II), puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 99,5 % (calc. à la substance séchée)
118.39€ - 493.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7487-94-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 271.49 |
Numéro MDL | MFCD00011041 |
Clé InChI | LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 |
CID PubChem | 24085 |
ChEBI | CHEBI:31823 |
Nom IUPAC | mercury(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15683150
|
Honeywell-Fluka
31005-100G |
100 g |
118.39€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15693150
|
Honeywell-Fluka
31005-500G |
500 g |
493.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7487-94-7 | |
271.49 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
24085 | |
mercury(2+) dichloride |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
CHEBI:31823 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Spécification
Mercury(Ii) Chloride | |
7487-94-7 | |
HgCl2 | |
1624 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
mercury(2+) dichloride | |
24085 | |
271.5g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. ISO | |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] | |
271.49 | |
CHEBI:31823 | |
≥99.5% (calc. to the dried substance) | |
1.3mmHg (236°C) |
Sécurité et traitement
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H300 + H310-H314-H341-H361f-H372-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-299-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OV9100000