Learn More
Chlorure de mercure(II), puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693150
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 99,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-94-7
Formule moléculaire Cl2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 271.49
Numéro MDL MFCD00011041
Clé InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
CID PubChem 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nom IUPAC dichloromercure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(Ii) Chloride
Note relative au nom Reag. ISO
Quantité 500 g
Formule linéaire HgCl2
Numéro UN 1624
Poids de la formule 271.5g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1.3mmHg (236°C)