Learn More
Chlorure de mercure(II), Extra Pur, SLR, Fisher Chemical
48.10€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7487-94-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 271.49 |
Numéro MDL | MFCD00011041 |
Clé InChI | LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 |
CID PubChem | 24085 |
ChEBI | CHEBI:31823 |
Nom IUPAC | mercury(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Description
Identifiants chimiques
7487-94-7 | |
271.49 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
24085 | |
mercury(2+) dichloride |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
CHEBI:31823 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Spécification
302°C | |
7487-94-7 | |
3.3 | |
Cl2Hg | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] | |
271.49 | |
CHEBI:31823 | |
Récipient de poudre en plastique |
277°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011041 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
mercury(2+) dichloride | |
24085 | |
271.5g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Mercury(II) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.