Learn More
Le chlorure de mercure(II), certifié AR pour analyse, est conforme aux spécifications analytiques de BP, Fisher Chemical
Code produit. 11443723
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 7487-94-7
Formule moléculaire Cl2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 271.49
Numéro MDL MFCD00011041
Clé InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
CID PubChem 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nom IUPAC dichloromercure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spécification
Point d’ébullition 302°C
Point de fusion 277°C
Couleur Blanc
pH 3.3
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 271.5g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique