Learn More
Mercury(II) Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Qualité réactif, 99%
54.61€ - 811.95€
Identifiants chimiques
CAS | 7487-94-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 271.49 |
Numéro MDL | MFCD00011041 |
Clé InChI | LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 |
CID PubChem | 24085 |
ChEBI | CHEBI:31823 |
Nom IUPAC | dichloromercure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15637930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-25G |
25 g | Flacon poly | N/A | |||||
15617930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-100G |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
15647930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15627930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-1KG |
1 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7487-94-7 | |
271.49 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
24085 | |
dichloromercure |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
CHEBI:31823 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Spécification
302°C | |
276°C | |
Blanc | |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] | |
271.49 | |
CHEBI:31823 | |
99% | |
1.3mmHg (236°C) |
Mercury(II) chloride | |
7487-94-7 | |
Solid | |
HgCl2 | |
UN1624 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
dichloromercure | |
24085 | |
271.5g/mol | |
Odorless | |
5.44g/cu.cm at 25°C |
Sécurité et traitement
Missing Phrase - N15.00950417-P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-299-8