Learn More
Chlorure de mercure(II), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 302.0°C |
Nom chimique ou matériau | Mercury(II) chloride |
Point de fusion | 277.0°C |
Note relative au nom | p.a. |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.4% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | HgCl2 |
Fieser | 01,652; 05,427; 06,359; 09,291; 11,467; 12,304; 13,175; 15,200 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mercury(II) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.