Learn More
Chlorure de mercure(I), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448077
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
The main application of mercuric chloride is as a catalyst for the conversion of acetylene to vinyl chloride, the precursor to polyvinylchloride. It is also employed in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’application principale du chlorure mercurique est en tant que catalyseur pour la conversion de l’acétylène en chlorure de vinyle, le précurseur du polychlorure de vinyle. Il est également employé dans la photographie, les désinfectants, les conservateurs du bois
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Réactif avec agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-94-7
Formule moléculaire Cl2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 271.49
Numéro MDL MFCD00011041
Clé InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
CID PubChem 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nom IUPAC dichloromercure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spécification
Point d’ébullition 302°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) chloride
Point de fusion 280°C to 282°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN1624
Merck Index 14,5876
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 271.5
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.859
Densité 5.4