Learn More
Nitrate de mercure(I) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11497727
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de mercure(I) dihydraté est utilisé dans la préparation d’autres composés du mercure(I). Il agit en tant qu’agent réducteur. Il participe à la préparation du nitrate de mercure(II) par traitement avec de l’acide nitrique dilué, ainsi qu’à l’obtention de mercure par exposition à la lumière.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les alcools, le soufre et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14836-60-3
Formule moléculaire Hg2(NO3)2·2H2O
Numéro MDL MFCD00150812
Synonyme Mercurous nitrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(I) nitrate dihydrate
Point de fusion 70°C
Quantité 1000 g
Formule linéaire Hg2(NO3)2·2H2O
Numéro UN UN1627
Merck Index 14,5896
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 561.22 (525.19 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 4.79
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Mercurous nitrate monohydrate