Learn More
Fluorure de mercure(I), +97%, Thermo Scientific™
85.60€ - 299.00€
Identifiants chimiques
CAS 13967-25-4
Numéro MDL MFCD00016136
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11399267
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040130.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11389267
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040130.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13967-25-4
MFCD00016136
Spécification
Mercury(I) fluoride
13967-25-4
MFCD00016136
Hydrolyzes in water
≥97%
8.73 g/mL
570°C (decomposition)
Poudre
UN2025
439.18
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE MERCURE, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-747-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante