Learn More
Chlorure de mercure(I), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12307203
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10112-91-1
Formule moléculaire Cl2Hg2
Poids moléculaire (g/mol) 472.08
Clé InChI ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
CID PubChem 24956
ChEBI CHEBI:33050
Nom IUPAC chloromercure
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(I) chloride
Point de fusion 400.0°C
Quantité 500 g
Formule linéaire Hg2Cl2
Merck Index 15,5962
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Poids de la formule 472.08
Qualité Réactif ACS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(I) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.