Learn More
Chlorure de mercure(I), +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
35.40€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10112-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Hg2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 472.08 |
Numéro MDL | MFCD00011043 |
Clé InChI | ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803 |
CID PubChem | 24956 |
ChEBI | CHEBI:33050 |
Nom IUPAC | chloromercure |
SMILES | Cl[Hg].Cl[Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10338110
|
Thermo Scientific Acros
213120050 |
5 g | Flacon en plastique |
35.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10165030
|
Thermo Scientific Acros
213121000 |
100 g | Flacon en plastique |
85.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10589813
|
Thermo Scientific Acros
213125000 |
500 g | Flacon en plastique |
288.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10112-91-1 | |
472.08 | |
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L | |
24956 | |
chloromercure |
Cl2Hg2 | |
MFCD00011043 | |
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803 | |
CHEBI:33050 | |
Cl[Hg].Cl[Hg] |
Spécification
Mercury(I) chloride | |
Extra Pure | |
Blanc | |
99% min. (Iodimetry) | |
Hg2Cl2 | |
15, 5962 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol | |
Cl[Hg].Cl[Hg] | |
472.08 | |
CHEBI:33050 | |
≥99% | |
7.15g/mL |
400.0°C | |
10112-91-1 | |
Poudre amorphe | |
Cl2Hg2 | |
MFCD00011043 | |
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803 | |
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L | |
chloromercure | |
24956 | |
472.08 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-307-5
- Mercury(I) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only