Learn More
Chlorure de mercure(II), + 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324959
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Pour électrodes de calomel, en peinture céramique, peinture en porcelaine avec de l’or
Mercury(I) chloride is used as calomel electrodes, in ceramic painting and porcelain painting with gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10112-91-1
Formule moléculaire Cl2Hg2
Poids moléculaire (g/mol) 472.084
Numéro MDL MFCD00011043
Clé InChI ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
CID PubChem 24956
ChEBI CHEBI:33050
Nom IUPAC chloromercure
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury (I) chloride
Point de fusion 400°C (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Numéro UN UN2025
Merck Index 14,5894
Informations sur la solubilité Insoluble in water, alcohol, ether, dilute acids
Poids de la formule 472.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 7.15 g/mL