Learn More
Solution tampon à code couleur sans mercure pH 10 à 25°C, Reagecon
Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après ouverture du flacon, traçable au NIST
Marque: Reagecon 110025CMF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
Spécification
Color coded buffer solution | |
10 ±0.01 | |
1 L | |
Yes |
Bleu | |
Liquide | |
Flacon en PEHD GL45 |