Learn More
Mercure liquide de couleur argent, 99,9998 % (base Métaux), Thermo Scientific Chemicals
491.45€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.59 |
Numéro MDL | MFCD00011035 |
Clé InChI | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23931 |
ChEBI | CHEBI:16170 |
Nom IUPAC | mercure |
SMILES | [Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010242.=A |
2270 g |
491.45€
2270g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-97-6 | |
200.59 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16170 | |
[Hg] |
Hg | |
MFCD00011035 | |
23931 | |
mercure |
Spécification
Mercury | |
7439-97-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011035 | |
hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic | |
[Hg] | |
200.59 | |
CHEBI:16170 | |
Électronique | |
Liquide de couleur argent |
Argent | |
99.9998% (Metals basis) | |
Hg | |
UN2809 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
mercure | |
23931 | |
99.9998% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H360-H372
Fatal if inhaled.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: MERCURY
missing translation for 'einecsNumber' : 231-106-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OV4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only