Learn More
Mercure, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
41.90€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.59 |
Numéro MDL | MFCD00011035 |
Clé InChI | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic |
CID PubChem | 23931 |
ChEBI | CHEBI:16170 |
Nom IUPAC | mercure |
SMILES | [Hg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10636402
|
Thermo Scientific Acros
193480500 |
50 g | Flacon en plastique |
41.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10269643
|
Thermo Scientific Acros
193482500 |
250 g | Flacon en plastique |
129.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7439-97-6 | |
200.59 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
23931 | |
mercure |
Hg | |
MFCD00011035 | |
hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic | |
CHEBI:16170 | |
[Hg] |
Spécification
Mercury | |
7439-97-6 | |
99.999% | |
MFCD00011035 | |
15, 5966 | |
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N | |
mercure | |
23931 | |
200.59 | |
Liquide dense |
Argent | |
13.5400g/mL | |
Hg | |
09,291; 13,174; 15,198; 16,205 | |
hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic | |
[Hg] | |
200.59 | |
CHEBI:16170 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel par inhalation.
Peut nuire au fœtus.
Risque avéré d’effets graves pour les organes, à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
RUO – Research Use Only