Learn More
Mercure, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10712631
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Couleur Argent
CAS 7439-97-6
Densité 13.5400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.99+%
Formule moléculaire Hg
Numéro MDL MFCD00011035
Quantité 100 g
Merck Index 15, 5966
Synonyme hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hg]
Nom IUPAC mercure
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Poids de la formule 200.59
Pourcentage de pureté ≥99.990% (MB)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Liquide dense
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.