Learn More
Mercure, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329751
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-97-6
Formule moléculaire Hg
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Numéro MDL MFCD00011035
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nom IUPAC mercure
SMILES [Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Couleur Argent
Densité 13.5400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.99+%
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15, 5966
Poids de la formule 200.59
Pourcentage de pureté ≥99.990% (MB)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Liquide dense
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.