Learn More
Papier au bromure mercurique, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Fabriqué conformément à la pharmacopée européenne Chapitre 4 (4.1.1) et préparé dans une installation ISO 9001. Le papier au bromure mercurique, qualité EP, Reagecon™ est une feuille de test prête à l’emploi qui a absorbé une solution de 50 g/l de bromure mercurique dans de l’éthanol pour une utilisation dans la détection de l’arsine/arsenic.
Marque:  Reagecon 1052101
Code produit. 11734049
  • 423.12€ / 20g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le papier au bromure mercurique détecte l’arsine directement au niveau de la couche limite entre l’eau et l’air. Le papier filtre blanc pesant 80 g/m2 est placé dans une solution de 50g/l de bromure mercurique dans de l’éthanol, égoutté de l’excès de liquide et séché. Le papier devient marron lorsqu’il est exposé à l’As.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) Directives
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Spécification
Certificat d’analyse fourni, selon Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1) ; Préparé dans les installations ISO 9001
Solution de bromure mercurique dans l’éthanol 50 g/l
Papier filtre (poids 80 g/m2)
Lot de 50
Conserver à l’abri de la lumière dans un récipient scellé.
Blanc
Dibromure de mercure (HgBr2)
CAS :7789-47-1
Poids moléculaire :360,4g/mol
Détection d’arsine/arsenic
1,5 cm
Papier au bromure mercurique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MERCURIC BROMIDE PAPER
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, mercury dibromide