Learn More
Acétate mercurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.70€ - 915.56€
Identifiants chimiques
CAS 1600-27-7
Numéro MDL MFCD00012165
Clé InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nom IUPAC diacétate de mercure(2+)
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10327740
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
175020050
5 g Flacon en verre
19.70€
5g
10741261
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
175021000
100 g Flacon en plastique
70.95€
100g
10741451
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
175025000
500 g Flacon en plastique
234.17€
500g
10216973
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
175020025
2.5 kg Flacon en plastique
915.56€
2.50kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1600-27-7
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
15337
diacétate de mercure(2+)
MFCD00012165
mercury 2+ ion acetic acid
CHEBI:33211
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spécification
Mercuric acetate
98%
Blanc
98%
(CH3CO2)2Hg
02, 96
15, 5940
Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
318.68
CHEBI:33211
98%
179.0°C to 182.0°C
1600-27-7
Poudre cristalline fine
C4H6HgO4
MFCD00012165
01,644; 02,264; 03,194; 04,319; 05,424; 06,358; 10,252; 11,315; 12,298; 17,176
mercury 2+ ion acetic acid
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
diacétate de mercure(2+)
15337
318.67
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-491-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AI8575000
missing translation for 'tsca' : TSCA