Learn More
β-chlorhydrate de mercaptoéthylamine, Fisher BioReagents
61.20€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 156-57-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H8ClNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.60 |
Numéro MDL | MFCD00012904 |
Clé InChI | OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride |
CID PubChem | 9082 |
Nom IUPAC | 2-aminoéthanethiol ; chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].NCCS |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10174904
|
Fisher BioReagents
BP2664-5 |
5 g | Verre ambré | N/A | |||||
10666765
|
Fisher BioReagents
BP2664-25 |
25 g | Verre ambré | N/A | |||||
10586764
|
Fisher BioReagents
BP2664100 |
100 g | Verre ambré | N/A | |||||
Description
L’HCl β-mercaptoéthylamine est utilisé comme antioxydant dans plusieurs procédures biochimiques.Identifiants chimiques
156-57-0 | |
113.60 | |
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N | |
9082 | |
[H+].[Cl-].NCCS |
C2H8ClNS | |
MFCD00012904 | |
cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride | |
2-aminoéthanethiol ; chlorhydrate |
Spécification
β-Mercaptoethylamine Hydrochloride | |
66°C | |
3.3 to 5.0 | |
C2H8ClNS | |
15, 2776 | |
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoéthanethiol ; chlorhydrate | |
9082 | |
∼98% |
156-57-0 | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00012904 | |
cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride | |
[H+].[Cl-].NCCS | |
113.60 | |
113.61 | |
Solide |
Sécurité et traitement
WARNING!
Emergency Overview
Harmful if swallowed. Hygroscopic. Stench. Wear personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Avoid ingestion and inhalation. Use personal protective equipment. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Obtain medical attention. Move to fresh air.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:1
Recommended Storage : 4°C, dessiccation
- 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.