Learn More
Acide mercaptoacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10424405
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-11-1
Formule moléculaire C2H4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 92.11
Numéro MDL MFCD00004876
Clé InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CID PubChem 1133
ChEBI CHEBI:30065
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylacétique
SMILES C(C(=O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid
Point de fusion -16.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3250g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CO2H
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 2.5 L
Fieser 01,1153; 07,366
Merck Index 15, 9489
Gravité spécifique 1.325
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene
Viscosité 6.55 Pas (20°C)
Poids de la formule 92.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercaptoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.