Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire en polycoton pour hommes
En polyester / coton résistant. Les blouses de laboratoire en polycoton ajustées pour homme Logistik Unicorp™ offrent une grande protection tout en garantissant une grande liberté de mouvement.
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire ajustée |
---|---|
Sexe | Hommes |
Matériau | carbone, Polyester |
Type de manchette | Fermeture par boutons-pression |
Jetable | Reusable |
Description
- Mélange de polycoton
- Pressions avant non apparentes
- Une poche au niveau de la poitrine
- Deux poches basses plaquées
- Fente centrale à l’arrière
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire ajustée | |
carbone, Polyester | |
Reusable | |
Tailored | |
Une poche au niveau de la poitrine, deux poches basses | |
65 % polyester / 35 % coton |
Hommes | |
Fermeture par boutons-pression | |
Non-sterile | |
3 | |
105 cm |