Learn More
Duran™ Bouchons à vis avec membrane
Click to view available options
Diamètre (métrique):
54 mm
86 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
40 mm
Description
- Bouchon en PP
- Pour une utilisation avec des flacons de laboratoire en verre
- La membrane soudée en PTFE permet l’égalisation de la pression et une excellente étanchéité.
- Bleus
- Autoclavables
- Réduisent le risque de contamination
Spécification
Spécification
Type de bouchon | Membrane |
Diamètre (métrique) | 86 mm |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Type de produit | Bouchon ventilé |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Flacons de laboratoire en verre Duran |
Matériau | PP |
Quantité | 2/boîte |
Poids (métrique) | .064 kg |