Learn More
Mettler Toledo™ Kits de membranes
631.00€ - 651.00€
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11907711
|
Mettler Toledo™
51107688 |
Baryum |
631.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11907721
|
Mettler Toledo™
51107874 |
Plomb |
631.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11917711
|
Mettler Toledo™
51107690 |
Fluoroborate |
631.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11927711
|
Mettler Toledo™
51107689 |
Sulfure |
631.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11937711
|
Mettler Toledo™
51107692 |
Cuivre |
641.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11947711
|
Mettler Toledo™
51107694 |
Iodure |
636.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11957711
|
Mettler Toledo™
51107695 |
Cyanure |
631.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11977711
|
Mettler Toledo™
51107871 |
Thiocyanate |
631.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11987701
|
Mettler Toledo™
51107686 |
Cadmium |
631.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11997701
|
Mettler Toledo™
51107687 |
Lithium |
651.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Kit de membranes |