Learn More
Serva Electrophoresis™ Membra-Cel™ Dialysis Tubing
77.44€ - 287.98€
Spécification
Type de produit | Dialysis Tubing |
---|---|
MWCO | 3,5 kDa |
Matériau | Cellulose |
Diamètre (métrique) | 16 mm |
Capacité (métrique) | 2 mL/cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11722597
|
Serva Electrophoresis™
4431001 |
5 m |
77.44€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11732597
|
Serva Electrophoresis™
4431002 |
30 m |
287.98€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Dialysis Tubing | |
Cellulose | |
2 mL/cm |
3,5 kDa | |
16 mm | |
1 Each |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit