Learn More
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, marble, and other porous floor surfaces. These highly effective pads make light work of ingrained dirt, and unsightly scuff marks. Environmentally preferable since no cleaning additives or chemicals required.
324.00€ - 751.00€
Spécification
Type de produit | Tampons de sol |
---|---|
Couleur | Gris, Blanc |
À utiliser avec (application) | Nettoyage |
À utiliser avec (équipement) | Surfaces de plancher poreuses |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17178610
|
3M™
7000062726 |
330 mm |
324.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17188610
|
3M™
7000062727 |
370 mm |
386.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17198610
|
3M™
7000062728 |
406 mm |
445.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17138570
|
3M™
7000032549 |
432 mm |
496.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17138640
|
3M™
7000062985 |
505 mm |
751.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Floor pad for modern micro-porous floor surfaces such as ceramic, terracotta, marble, and concrete
- Cleans most dirt and marks with water alone, no cleaning additives or chemicals required
- Environmentally preferable
- Cleans up to 1000 m2 for single disc cleaning machines and 10,000 m2 for scrubber driers
Spécification
Tampons de sol | |
Gris, Blanc | |
Nettoyage | |
Surfaces de plancher poreuses |