Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Meker avec connexion Tétine, ouverture de 24 mm
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
Marque: Fisherbrand™ 4101/31TC
Description
- Les dispositifs de sécurité sont tous contenus dans le brûleur, ce qui réduit le besoin d’alimentation électrique
- Fabriqué en laiton et en acier nickelé
- Haut du brûleur équipé d’une tête en acier perforée, qui émet plusieurs petites flammes, mais très chaudes
- Non équipé d’un régulateur d’air
Spécification
Brûleur de sécurité Meker | |
Butane, propane, LPG | |
Consommation de 80 l/h. | |
160 mm |
Connecteur T-Tine | |
Laiton | |
24 mm | |
1 de chaque |