Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec connexion NF, ouverture 43 mm
Fournit une flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
208.00€ - 256.00€
Spécification
Type de produit | Brûleur industriel, Meker |
---|---|
Diamètre (métrique) | 43 mm |
Hauteur (métrique) | 180 mm |
Comprend | Connecteur NF de vissage G 0,5 po |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765406
|
Fisherbrand™
4101/51BSP |
Consommation de 240 l/h | Butane, propane, LPG |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745406
|
Fisherbrand™
4101/52BSP |
Consommation de 188 l/h | Gaz naturel / méthane |
208.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Flamme large et stable
- Excellente puissance de chauffage
- Poignée de maintien latérale pour plus de sécurité
- Diamètre du brûleur de 43 mm, hauteur globale de 180 mm
- Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
Spécification
Brûleur industriel, Meker | |
180 mm | |
1 de chaque |
43 mm | |
Connecteur NF de vissage G 0,5 po |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec connexion NF, ouverture 43 mm