Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker avec connexion NF pour gaz naturel
Assure un excellent mélange air-gaz et une meilleure combustion.
Marque:  Fisherbrand™ 4101/22BBSP
Code produit. 11705406
  • 67.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Ouverture du brûleur de diamètre de 24 mm
  • Hauteur totale de 160 mm
  • Régulation de l’alimentation en gaz par vanne à pointeau
  • Acier nickelé garantissant une flamme stable et homogène
  • Consommation de 62 l/h
  • À utiliser avec le gaz naturel / méthane
Spécification
Spécification
Brûleur Meker
Consommation de 62 l/h
160 mm
1 de chaque
Gaz naturel / méthane
24 mm
Connecteur NF