Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools Set v3.0
Les groupes d’amorces Megaplex™, le jeu de groupes d’amorces pour rongeurs v3,0 est disponible sous une référence unique contenant à la fois les amorces RT Megaplex™ et les amorces PreAmp Megaplex™, les ensembles de groupes pour rongeurs.
Marque: Applied Biosystems™ 4444766
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Espèces : souris, ratSpécification
Stockage à -20°C | |
qPCR | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
Rat, souris | |
Analyse de micro-ARN |
Faible | |
Amorces RT, amorces PreAmp | |
Groupe d’amorces | |
50 réactions | |
50 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.