Learn More
Pal International™ Lingettes MediPal MediAlcohol
Contiennent 70 % d’IPA pour une désinfection rapide des surfaces non poreuses et des dispositifs médicaux non invasifs. Les lingettes Pal International™ MediPal MediAlcohol sont facilement stockées sur un chariot, un comptoir ou un support mural.
Marque: Pal International™ W600110MPCE
13.21 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient 200 lingettes en tissu non tissé Tritex
- Contient 70 % d’alcool isopropylique.
- Désinfection rapide et efficace des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs qui ne sont pas sensibles à l’alcool.
- Utilisé par les équipes de prévention des infections pour lutter contre les infections et garantir des environnements sains et cliniquement propres aux patients
- Ne laisse aucun résidu visible sur les surfaces en verre ou en acier inox.
- Facilement stockées sur un chariot, un comptoir ou dans un support de distributeur mural.
- Certifié indépendamment comme bactéricide (y compris TB), viral, levuricide
- Testé conformément aux tests standard européens : EN1276, EN13727, EN14561, EN13697, EN14563, EN1650, EN13624
Spécification
Lingette alcool | |
Oui | |
Désinfection des surfaces non poreuses et des dispositifs médicaux non invasifs |
Normes EN | |
195 x 205 mm | |
10 récipients/Carton |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Medipal Alcohol Wipes
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.