Learn More
Liebherr™ Congélateur coffre - 45 °C de laboratoire
Pour un stockage sûr, précis et longue durée en congélateur des produits sensibles à la température, le congélateur coffre Liebherr™ de laboratoire - 45 °C est entièrement équipé pour les applications de laboratoire et bénéficie de la qualité de construction Liebherr sur laquelle vous pouvez compter. Options SmartMonitoring et de zonage thermique EN 60068.
Spécification
Description | Congélateur coffre |
---|---|
Type | Compartiment de congélation à refroidissement statique |
Gamme de températures | de -10°C à -45°C |
Résolution de la température | 0.1°C |
Door Material | White-Coated Steel |
Description
- Congélateur coffre de laboratoire - 45 °C, d’étalage, 1-section.
- Plage de températures - 10 / - 45 °C, extérieur et intérieur blancs, réfrigération statique.
- Classe climatique 4, réfrigérant R 290.
- Régulateur numérique d’une précision de 0,1 °C, verrouillage du clavier par mot de passe, interface RS 485 et contact d’alarme sans potentiel
- Journal d’alarmes des 3 derniers événements avec températures min/max, durée, etc.
- Condenseur à surface pour une grande fiabilité et un entretien réduit
- Couvercle monobloc à verrouillage
- Système StopFrost limitant la formation de givre et réduisant par conséquent considérablement la fréquence des dégivrages
- Orifice d’accès pour sonde de température externe
Spécification
Congélateur coffre | |
de -10°C à -45°C | |
White-Coated Steel | |
0 | |
Affichage numérique de la température | |
Blanc | |
Manuel | |
Eclairage intérieur LED | |
SmartCoolingHub | |
220/240 V | |
R 290 |
Compartiment de congélation à refroidissement statique | |
0.1°C | |
Acier recouvert blanc | |
Coffre, LGT2325 | |
Non | |
Digital | |
Acier avec traitement epoxy blanc | |
91,5 cm | |
RS 485 | |
50 Hz |