Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Mediline, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque:  Liebherr™ LKPv 8420
6437.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12692675
  • 7580.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Réfrigérateur de laboratoire pour le stockage des produits thermosensibles
  • Plage de température 0 / +16 ° Stabilité de température de +/- 3°C testée selon FDX15-140
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
  • Port d'accès pour sonde de température externe
  • Serrure de porte, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°
  • Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein.
Spécification
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire
-2°C à +16°C
Gradient de 2,1°C
Porte pleine
0
60 kg charge max
de 83 à 60 mm
Externe numérique
Blanc
Alarme de température sonore, alarme de porte acoustique, commande par touche tactile, étalonnage à 3 points, droite, charnière de porte réversible
SmartCoolingHub
2 150 H x 790 l x 980 P (mm)
85 cm
155 cm
62 cm
220/240 V
50 Hz
178 kg
856 L
0,1°C
R 290
1
4
Acier avec traitement epoxy blanc
Armoire
Oui
Digitale
Automatique
RS 485
98 cm
216 cm
79 cm
2,0 A
220 - 240 V 50 Hz
876 kWh/a
147 kg