Learn More
Étalon de viscosité médicale, 3,0 mPa.s (25°C)
Testé en stricte conformité avec la norme ASTM D2162 . Ces étalons de viscosité de qualité médicale sont entièrement traçables aux étalons nationaux et sont également compatibles avec les équipements de test. Généralement utilisé, mais sans s'y limiter, l'étalonnage et la vérification de l'équipement de mesure de la viscosité.
44.00€ - 186.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16070230
|
Paragon Scientific
MGVS30-100 |
100 mL |
44.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16080230
|
Paragon Scientific
MGVS30-500 |
500 mL |
186.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Entièrement traçable aux normes internationales
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de l'accréditation UKAS de Paragon
- Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
- Emballage de sécurité inviolable
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Contient un agent antibactérien
Spécification
ISO 17025 / ISO 17034 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.