Learn More
MED20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MED20 |
---|---|
Concentration | 0.18 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837534
|
Proteintech
17598-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16827534
|
Proteintech
17598-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MED20 is a subunit of the Mediator complex, a multiprotein coactivator of RNA transcription that interacts with DNA-bound transcriptional activators, RNA polymerase II, and general initiation factors.Spécification
MED20 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q5XIE9, Q9H944, Q9R0X0 | |
316209, 56771, 9477 | |
MED20 Fusion Protein Ag11598 | |
Primary | |
-20°C | |
MED20 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hTRFP, MED20, mediator complex subunit 20, PRO0213, TRF proximal protein homolog, TRFP | |
Med20 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |