Learn More
Testo™ Module radio pour instruments de mesure
Marque:  Testo™ 0554 0188
Code produit. 10228422
  • 58.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Transmission radio
• Lecture à distance de la température ou de l'humidité grâce au module transmission radio à raccorder au thermohygromètre
• 2 types de sondes radio:
• Sonde monobloc de pénétration ou
• Poignée à capteur interchangeable: température ou humidité
• Fréquence 869,35 MHz, conforme aux législations FR, GB et BE
• Portée jusqu'à 20 m, cadence de mesure 0,5 s ou 10 s
• Module transmission radio
• Pour thermohygromètre
• Transmission radio
• Lecture à distance de la température ou de l'humidité grâce au module transmission radio à raccorder au thermohygromètre. 2 types de sondes radio: - sonde monobloc pénétration ou, poignée à capteur interchangeable: température ou
• Humidité. Fréquence 869,35 MHz, conforme aux législations FR, GB et BE. Portée jusqu'à 20m, cadence de mesure 0,5 s ou 10 s
• Lecture à distance de la température grâce au module transmission radio à raccorder au thermomètre. 2 types de sondes à transmission radio: sonde monobloc de pénétration ou poignée à capteur interchangeable. Fréquence de transmission
• 869,35 MHz, conforme aux législations FR, GB et BE. Portée jusqu'à 20 m, cadence de mesure de 0,5 s ou 10 s
• Pour thermomètre
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Testo™ Module radio pour instruments de mesure >