Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes de mesure de température Thermax™
Mesurez et prenez connaissance de la température actuelle grâce aux bandelettes de mesure de la température Thermographic™ Thermax™. L’étiquette de température peut varier en fonction du niveau de chaleur nécessaire afin de garantir le respect des exigences liées à un environnement de stérilisation requis.
Marque: Thermographic Measurements Ltd M03STHD065C01P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Adhésive
- Irréversibles
Spécification
ISO 9001 | |
Dishware Temperature Disinfection Indicators Providing Proof of HACCP Compliance | |
25 mm | |
35 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Bandelettes de mesure de température | |
3 Level Thermal Disinfection Indicator | |
204°C | |
204°C à 260°C | |
Commercial Dishwasher | |
65°C, 71°C, 82°C (150°F, 160°F, 180°F) |
Single-use | |
0.98 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
3-level Thermal Disinfection Indicator | |
9 g | |
1.38 in. | |
260°C | |
150°F to 180°F | |
Yes | |
±1 % | |
Dual °C (°F) |