Learn More
Thermographic Measurements Ltd Microbarrette thermique de mesures
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à une microbarrette de mesure thermique Thermographic™. Les microbarrettes indicatrices peuvent varier selon les besoins pour surveiller la température actuelle à des fins de stérilisation.
Marque:  Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG1C01P1
Code produit. 11750899
  • 30.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Microbarrette sensible à la chaleur pour surveiller la température de stérilisation
  • Adhésives
  • Discrètes
  • Irréversibles
Spécification
Spécification
ISO 9001
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
4 mm
11 mm
2 to 5 seconds
Wax-melt Technology
Microbarrette thermique
Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 40°C to 46°C
46°C
40°C
40°C à 46°C
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
40°C, 42°C, 44°C, 46°C
Single-use
0.15 in.
40 to 60%
Polyester Film, Acrylic Adhesive
Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 40°C to 46°C Range 1
7 g
0,43 in
120°F
105°F
105°F to 120°F
Oui
±1°C