Learn More
TMC Hallcrest™ Indicateurs de température Thermax Chillchecker
Fournissent une identification irréversible pour les problèmes de contrôle de la température. Les indicateurs de température TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker peuvent être utilisés pour les applications de transport et de stockage de marchandises.
Marque: TMC Hallcrest™ M01KTHE009C01X1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Confirmation que les températures n’ont pas été dépassées.
- La couleur passe au bleu lorsque la température est atteinte.
- Faciles à utiliser et à lire.
- Autoadhésifs.
- Températures disponibles : entre -17 et 20°C.
- Précision à 1°C près
Spécification
0,23 in | |
Oui | |
1,25 in | |
±1°C | |
32 mm |
6 mm | |
PVC | |
Indicateur de température | |
9°C |