Learn More
VACUUBRAND™ Système à vide pour chimie ME 4C NT +2AK
Utilisez ce système de pompe pour évacuer et pomper de grandes quantités de gaz et de vapeurs.Les systèmes de vide Chimie Vacubrand™ ME 4C NT +2AK combinent une vitesse de pompage élevée et un faible niveau de vide limite de 70 mbar.
Marque: VACUUBRAND™ 22614080
2981.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de vide chimique avec une large gamme d’applications dans les laboratoires chimiques, biologiques et pharmaceutiques si la condensation des vapeurs de solvants à la sortie n’est pas nécessaire
- Les applications typiques sont les étuves à vide, les filtrations simples et multiples, ainsi que la concentration de solvants avec des points d’ébullition bas
- Le séparateur à l’entrée (AK), en verre avec un revêtement protecteur, retient les particules et les gouttelettes liquides
- Le séparateur à la sortie recueille les condensats, évite le retour des condensats vers la pompe et rend la pompe silencieuse.
- Excellente résistance aux produits chimiques et tolérance supérieure aux vapeurs
- Hautes performances, même à des niveaux de vide faibles
- Conception compacte
- Fonctionnement silencieux et avec de très faibles vibrations
- Séparateurs à l’entrée et à la sortie pour recueillir les condensats
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
52,5 Torr | |
Fiche CEI EN 60320, moteur à double tension, manuel | |
Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
316 x 242 x 291 mm | |
ME 4C NT +2AK | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
2,3/2,6 CFM | |
292,1 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Résistante aux produits chimiques | |
Laboratoires biologiques et pharmaceutiques | |
1 | |
100 à 115/120/200 à 230 V |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluoroplastique (boîtier) | |
45 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
314,96 mm | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
Sans huile | |
16 psi |