Learn More
VACUUBRAND™ Système de vide Chimie ME 16C NT +EK
Utilisez ce système de pompe pour le pompage continu et sans huile des gaz et des vapeurs corrosifs. Les systèmes de vide Chimie Vacubrand™ ME 16C NT +EK combinent une vitesse de pompage élevée et un faible niveau de vide limite de 70 mbar.
Marque: VACUUBRAND™ 20741500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Toutes les pièces principales en contact avec le milieu pompé sont fabriquées en fluoroplastique résistant aux produits chimiques
- Membranes sandwich en PTFE éprouvées pour une fiabilité accrue et une durée de vie prolongée
- La pompe à huit cylindres ME 16C NT présente des performances particulièrement élevées ainsi qu’une conception compacte
- Mis à niveau avec un condenseur de vapeurs d’échappement de sortie (EK), le ME 16C NT +EK fournit un système écologique permettant une récupération efficace des solvants
- Les pompes NT à huit cylindres assurent un fonctionnement silencieux, surfaces lisses et faciles à nettoyer
- Excellente résistance chimique et tolérance de vapeur supérieure
- Vitesse de pompage très élevée, même à des niveaux de vide faibles
- Conception compacte
- Fonctionnement silencieux et très faible vibration
- Excellent respect de l’environnemental grâce à une récupération efficace des solvants
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
53 torr (sans ballast à gaz), 75 torr (avec ballast à gaz) | |
Manuel | |
Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2 :2011, DIN EN 12100 :2001, DIN EN 50581 :2013, DIN EN 61010-1 :2011, DIN EN 61326-1 :2013, CEI 61010-1 :2010 | |
528 x 387 x 395 mm | |
ME 16C NT +EK | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
9,6/10,8 CFM | |
396,24 mm | |
386,08 mm | |
IP40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sans huile | |
16 psi |
0,59 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplastique (boîtier) | |
54 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
528,32 mm | |
Pompe à membrane | |
8 | |
50°F | |
1 | |
230 V |