Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane MD 4C EX
Utilisez ces pompes pour les évaporateurs rotatifs et les étuves de séchage avec atmosphères potentiellement explosives. Les pompes à membrane Vacubrand™ MZ 2C EX comprennent des pièces en contact avec des liquides offrant une excellente résistance aux produits chimiques, fabriquées principalement en matériaux antistatiques.
Marque: VACUUBRAND™ 20696930
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend une pièce de raccordement de ballast à gaz séparée pour l’utilisation du gaz inerte
- Excellente résistance chimique et tolérance de vapeur supérieure
- Moteur ignifuge avec protection intégrée autobloquante contre les surcharges et les températures excessives pour une alimentation directe en 230 V / 50 Hz monophasée. Aucun dispositif supplémentaire et spécifique de protection contre les surcharges n’est nécessaire
- Soupapes de surpression en interne et à la sortie
- Technologie à membrane de sécurité avec option pour la purge des gaz inertes et la détection de fuite de la membrane
Informations sur la commande
Dimensions L x l x H
Spécification
10 mbar (avec ballast à gaz), 3 mbar (sans ballast à gaz) | |
1500 tr/min | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplastique (boîtier) | |
53 dB(A) | |
40°C | |
3,7 m³/h. | |
305 mm | |
265 mm | |
IP 54 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sans huile | |
1,1 bars |
Câble de 2 m sans fiche, manuel | |
ATEX II 2G IIB T4 X (Environnement avec gaz de purge inerte), ATEX II 2G IIC T3 X (Chambre de pompage), ATEX II 3G IIB T4 X (Environnement sans gaz de purge inerte), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Moteur), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS | |
440 x 265 x 305 mm | |
MD 4C EX | |
-10°C à +60°C | |
10°C | |
50/60 Hz | |
440 mm | |
Pompe à membrane | |
4 | |
Évaporateur rotatif | |
3 | |
230 V |